Iron(III) hydroxide, α-phase 20% in water stabilised, nanoparticle dispersion, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w woda
47241.36
47241.22
47241.36EA
8400
PLN
47241.36
47241.22
Iron(III) hydroxide, α-phase 20% in water stabilised, nanoparticle dispersion, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Iron(III) hydroxide, alpha-phase
CAS No.: 20344-49-4
Molecular Formula: FeHO2
Formula Weight: 88.85
Physical Form: Liquid
Density: 1.20
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 3.0
MDL No.: MFCD00064782
Formuła:
FeO(OH) Gęstość: 1,20 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064782 Numer CAS: 20344-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 243-746-4 Klasyfikacja Merck : 14,4025 |