tlenek ceru (IV) 20% in water, nanoparticle dispersion <5.0nm APS Number Weighted, high pH
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ceric oxide, Cerium dioxide
47240.22
47240.36
47240.22EA
1600
PLN
47240.22
47240.36
tlenek ceru (IV) 20% in water, nanoparticle dispersion <5.0nm APS Number Weighted, high pH
tlenek ceru (IV)
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.23
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 8.0
MDL No.: MFCD00010933
Formuła:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Temp. Wrzenia: 3468 Temp. topnienia: 2000 Gęstość: 1.23 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010933 Numer CAS: 1306-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4 Klasyfikacja Merck : 12,02035 |