Hematoksylina hydrat, (max. 8% H₂O) ≥80% (dry weight), proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 80%
CAS No.: 517-28-2
Molecular Formula: C16H14O6.xH2O
Formula Weight: 302.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Cream to brown
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 91399
MDL No.: MFCD00078111
Formuła:
C₁₆H₁₄O₆·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078111 Numer CAS: 517-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-237-3 Klasyfikacja Merck : 14,4637 |