Drukuj
skrobia rozpuszczalna 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 257 PLN
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
skrobia rozpuszczalna 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
skrobia rozpuszczalna
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4
Klasyfikacja Merck : 14,8799