Scandium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
47199.03
47199.06
47199.03EA
1520
PLN
47199.03
47199.06
Scandium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Scandium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-59-3
Molecular Formula: ScBr3
Formula Weight: 284.67
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00016324
Formuła:
Br₃Sc MW: 284.67 g/mol Temp. topnienia: 969 Gęstość: 3.91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016324 Numer CAS: 13465-59-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-699-6 |