Triselenek dibizmutu ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
47198.03
47198.06
47198.03EA
392
PLN
47198.03
47198.06
Triselenek dibizmutu ≥99.995% (metals basis)
Triselenek dibizmutu
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-69-8
Molecular Formula: Bi2Se3
Formula Weight: 654.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.82
Melting Point: 710°
UN No.: UN3283
MDL No.: MFCD00014200
Formuła:
Bi₂Se₃ Temp. topnienia: 710 °C Gęstość: 6,82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014200 Numer CAS: 12068-69-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-104-7 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1278 |