Cerium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
Ampuled under argon
47194.03
47194.06
47194.14
47194.03EA
697
PLN
47194.03
47194.06
47194.14
Cerium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Cerium tribromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3
Formula Weight: 379.83
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.18
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 733°
Boiling Point: 1560°
MDL No.: MFCD00016004
Formuła:
CeBr₃ MW: 379.83 g/mol Temp. Wrzenia: 1560 °C Temp. topnienia: 733 °C Gęstość: 5.18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016004 Numer CAS: 14457-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-447-0 Klasyfikacja Merck : 14,1995 |