Drukuj
chlorek rubidu (III) Ru ≥ 47,7%, anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ruthenium trichloride
47182.04 47182.09
47182.04EA 1090 PLN
47182.04 47182.09
chlorek rubidu (III) Ru ≥ 47,7%, anhydrous
chlorek rubidu (III)
CAS No.: 10049-08-8 Molecular Formula: Cl3Ru Formula Weight: 207.43 Physical Form: Powder Density: 3.110 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 500° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011208
Formuła: Cl₃Ru
MW: 207.43 g/mol
Temp. topnienia: >500 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.110
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011208
Numer CAS: 10049-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-167-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,8302