Trichlorek holmu, ultra dry ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Holmium trichloride
Ampuled under argon
47178.06
47178.14
47178.06EA
1800
PLN
47178.06
47178.14
Trichlorek holmu, ultra dry ≥99.95% (metals basis)
Trichlorek holmu
Purity: 99.95%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.70
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
MDL No.: MFCD00011051
Formuła:
Cl₃Ho MW: 271.29 g/mol Temp. Wrzenia: 1500 Temp. topnienia: 718 °C Gęstość: 3.70 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011051 Numer CAS: 10138-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-387-1 Klasyfikacja Merck : 14,4727 |