Chlorek chromu(II) ≥99.9% (metals basis) -80 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-05-5
Molecular Formula: Cl2Cr
Formula Weight: 122.9
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 2.878
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 824°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00010947
Formuła:
Cl₂Cr Temp. topnienia: 824 °C Gęstość: 2,878 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010947 Numer CAS: 10049-05-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-163-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2244 |