Bromek bizmutu(III), bezwodny ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-58-8
Molecular Formula: BiBr3
Formula Weight: 448.71
Physical Form: Powder
Density: 5.72
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 218°
Boiling Point: 453°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00014195
Formuła:
BiBr₃ Temp. Wrzenia: 453 °C Temp. topnienia: 218 °C Gęstość: 5,72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014195 Numer CAS: 7787-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-121-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |