Jodek glinu, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum iodide
Ampuled under argon
47170.06
47170.14
47170.PF
47170.06EA
2210
PLN
47170.06
47170.14
47170.PF
Jodek glinu, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Jodek glinu
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-23-8
Molecular Formula: AlI3
Formula Weight: 407.69
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.98
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to brownish-purple
Odour: Pungent
Melting Point: 191°
Boiling Point: 360°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00003427
Formuła:
AlI₃ MW: 407.7 g/mol Temp. Wrzenia: 360 °C Temp. topnienia: 191 °C Gęstość: 3.98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003427 Numer CAS: 7784-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-054-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,346 |