wolfram, gauze woven from wire 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
47167.GT
47167.FL
47167.GTEA
2620
PLN
47167.GT
47167.FL
wolfram, gauze woven from wire 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
wolfram
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W MW: 183.84 g/mol Temp. Wrzenia: 5660 Temp. topnienia: 3410 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |