Iryd, black ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
47150.ME
47150.04
47150.09
47150.MEEA
3370
PLN
47150.ME
47150.04
47150.09
Iryd, black ≥99.95% (metals basis)
Iryd
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A. 20-30m2/g
Appearance: Black
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD00011062
Formuła:
Ir MW: 192.22 g/mol Temp. Wrzenia: 5300 Temp. topnienia: 2450 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011062 Numer CAS: 7439-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III |