platyna ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
47145.03
47145.06
47145.03EA
2940
PLN
47145.03
47145.06
platyna ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
platyna
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 0.5-1.5m2/g, Tap density 0.5-2.5g/cm3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formuła:
Pt Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011179 Numer CAS: 7440-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1 ADR: 4.1,II |