Tin bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
47142.MD
47142.03
47142.06
47142.MDEA
390
PLN
47142.MD
47142.03
47142.06
Tin bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Tin bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Molecular Formula: C4F12N2SnO8S4
Formula Weight: 678.98
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD28100488
Formuła:
C₄F₁₂N₂SnO₈S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD28100488 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |