tlenek żelaza (II, III) 97%, nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
47141.14
47141.22
47141.36
47141.14EA
376
PLN
47141.14
47141.22
47141.36
tlenek żelaza (II, III) 97%, nanopowder
tlenek żelaza (II, III)
Purity: 97%
CAS No.: 1317-61-9
Molecular Formula: Fe3O4
Formula Weight: 231.54
Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g
Density: 5.2
Refractive Index: 3.0
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1538°
MDL No.: MFCD00011010
Formuła:
Fe₃O₄ MW: 231.54 g/mol Temp. topnienia: 1538 °C Gęstość: 5.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011010 Numer CAS: 1317-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-277-5 Klasyfikacja Merck : 14,4040 |