Acetonitryl 99,8 LC-MS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
47138.K2
47138.M1
47138.K2EA
2290
PLN
47138.K2
47138.M1
Acetonitryl 99,8 LC-MS
Acetonitryl
Purity: 99.8%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -48° to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
UN No.: UN1648
MDL No.: MFCD00001878
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Formuła:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Temp. Wrzenia: 80…82 °C Temp. topnienia: –48 °C… –45 °C Gęstość: 0.786 Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,70 |