Drukuj
Dysprosium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Ampuled under argon
47127.03 47127.06
47127.03EA 874 PLN
47127.03 47127.06
Dysprosium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dysprosium(III) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-48-5 Molecular Formula: DyBr3 Formula Weight: 402.23 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 881° Boiling Point: 1480° MDL No.: MFCD00016069
Formuła: Br₃Dy
MW: 402.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1480 °C
Temp. topnienia: 881 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016069
Numer CAS: 14456-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 238-443-9