Fluorek manganu(II) ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7782-64-1
Molecular Formula: F2Mn
Formula Weight: 92.93
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.98
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Melting Point: 856°
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00016222
Formuła:
F₂Mn Temp. topnienia: 856 °C Gęstość: 3,98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016222 Numer CAS: 7782-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-960-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5729 |