Drukuj
Jodek indu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Ampuled under argon
47108.04 47108.09 47108.18
47108.04EA 565 PLN
47108.04 47108.09 47108.18
Jodek indu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Jodek indu(III)
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: InI3 Formula Weight: 495.53 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.69 Sensitivity: Light Sensitive; Hygroscopic Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016151
Formuła: I₃In
MW: 495.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 4.69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016151
Numer CAS: 13510-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-839-6
Jednostka: 3260
ADR: 8 III