Nickelbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
47102.MD
47102.03
47102.06
47102.MDEA
411
PLN
47102.MD
47102.03
47102.06
Nickelbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Nickelbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 207861-63-0
Molecular Formula: C4F12N2NiO8S4
Formula Weight: 618.96
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD23380174
Formuła:
C₄F₁₂N₂NiO₈S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD23380174 Numer CAS: 207861-63-0 ADR: 8,III |