Cobalt bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
47053.03
47053.06
47053.03EA
1040
PLN
47053.03
47053.06
Cobalt bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Cobalt bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 207861-61-8
Molecular Formula: C4CoF12N2O8S4
Formula Weight: 619.23
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale purple to purple
Melting Point:
Formuła:
C₄CoF₁₂N₂O₈S₄ Temp. topnienia: >200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD23380169 Numer CAS: 207861-61-8 ADR: 8,III |