Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 3,400
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46973.MD
46973.03
46973.06
46973.MDEA
381
PLN
46973.MD
46973.03
46973.06
Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 3,400
Polyoxyethylene bis(amine)
CAS No.: 24991-53-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Physical Form: Granular solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00132004
Formuła:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132004 Numer CAS: 24991-53-5 |