Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
46909.MD
46909.03
46909.06
46909.MDEA
277
PLN
46909.MD
46909.03
46909.06
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 90076-67-8
Molecular Formula: C2F6KNO4S2
Formula Weight: 319.24
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 198-203°
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD06200829
Formuła:
C₂F₆KNO₄S₂ Temp. topnienia: 198…203 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06200829 Numer CAS: 90076-67-8 ADR: 8,II |