Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 1,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46833.MD
46833.03
46833.06
46833.MDEA
419
PLN
46833.MD
46833.03
46833.06
Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 1,000
Polyoxyethylene bis(amine)
CAS No.: 24991-53-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Physical Form: Granular solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00132004
Formuła:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132004 Numer CAS: 24991-53-5 |