krzem ≥99.999% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
46654.09
46654.18
46654.09EA
785
PLN
46654.09
46654.18
krzem ≥99.999% (metals basis), proszek -325 mesh
krzem
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Odour: Odourless
UN No.: UN1346
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Jednostka: 1346 ADR: 4.1,III |