pallad 1% on carbon, granulki, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46462.14
46462.22
46462.36
46462.14EA
1090
PLN
46462.14
46462.22
46462.36
pallad 1% on carbon, granulki, reduced
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 3mm (0.13in) Pellets
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03457879 Numer CAS: 7440-05-3 |