Ammonium pentaborate tetrahydrate 98% 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium borate tetrahydrate
46323.A3
46323.36
46323.A3EA
2090
PLN
46323.A3
46323.36
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98% 98%
Ammonium pentaborate tetrahydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 12046-04-7
Molecular Formula: H8B10N2O16.4H2O
Formula Weight: 472.23 (400.17anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.58
Appearance: White
Melting Point: 110°
MDL No.: MFCD13176621
Formuła:
H₄B₅NO₈·4H₂O Temp. topnienia: 110 °C Gęstość: 1,58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13176621 Numer CAS: 12046-04-7 |