Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
46315.AE
46315.AP
46315.AEEA
1220
PLN
46315.AE
46315.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M in aqueous solution
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00009425
Formuła:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Temp. topnienia: 29.85 Gęstość: 0.968 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009425 Numer CAS: 2052-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6 Jednostka: 3267 ADR: 8 II |