Drukuj
tlenek glinu, Drysphere®, without indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
46093.A1 46093.30
46093.A1EA 841 PLN
46093.A1 46093.30
tlenek glinu, Drysphere®, without indicator
tlenek glinu
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3.175mm Spheres Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formuła: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980 °C
Temp. topnienia: 2045 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
Klasyfikacja Merck : 14,356