Tlenek glinu podstawowa do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46001.22
46001.36
46001.22EA
321
PLN
46001.22
46001.36
Tlenek glinu podstawowa do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej
Aluminium oxide basic
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 5-15 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White to pale pink
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C Temp. topnienia: 2045 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 Klasyfikacja Merck : 14,356 |