pallad 5% on activated carbon paste (50% water) 5R394
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45921.06
45921.14
45921.06EA
682
PLN
45921.06
45921.14
pallad 5% on activated carbon paste (50% water) 5R394
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Density: 1.5
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Formuła:
Pd Gęstość: 1,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 |