poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
P3HT
45906.MC
45906.ME
45906.MCEA
932
PLN
45906.MC
45906.ME
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Brown
MDL No.: MFCD00217686
Formuła:
C₁₂H₂₀S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00217686 Numer CAS: 104934-50-1 |