Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45853.MD
45853.03
45853.MDEA
797
PLN
45853.MD
45853.03
Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0)
CAS No.: 52359-17-8
Molecular Formula: C28H46P2Pd
Formula Weight: 551.04
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD15071400
Formuła:
C₂₈H₄₆P₂Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD15071400 Numer CAS: 52359-17-8 |