Drukuj
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 7500-14000 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C) 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45847.A4 45847.22 45847.36
45847.A4EA 4610 PLN
45847.A4 45847.22 45847.36
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 7500-14000 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C) 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl
Hydroxypropylmethylcellulose
CAS No.: 9004-65-3 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00131360
Formuła: C₃H₈O₂·xCH₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131360
Numer CAS: 9004-65-3
Klasyfikacja Merck : 14,4842