Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45814.MD
45814.03
45814.MDEA
755
PLN
45814.MD
45814.03
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
CAS No.: 69861-71-8
Molecular Formula: C42H42P2Pd
Formula Weight: 715.16
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD12911908
Formuła:
C₄₂H₄₂P₂Pd Temp. topnienia: 220…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12911908 Numer CAS: 69861-71-8 |