Silver conductive ink
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45661.06
45661.14
45661.22
45661.06EA
270
PLN
45661.06
45661.14
45661.22
Silver conductive ink
Silver conductive ink
Physical Form: Liquid S-020 (formerly Mattheylec P2006)
Density: 2.5
Appearance: Silver
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD01868501
Gęstość:
2,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01868501 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |