Nickel iron molybdenum, soluble -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45610.A1
45610.30
45610.A1EA
2010
PLN
45610.A1
45610.30
Nickel iron molybdenum, soluble -200 mesh
Nickel iron molybdenum
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt%
Physical Form: Flakes
Density: 0.29
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD09910537
Formuła:
Ni:Fe:Mo;81:17:2% Gęstość: 0.29 g/mL Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09910537 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III |