tlenek kobaltu (II,III) (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45579.A4
45579.22
45579.36
45579.A4EA
7080
PLN
45579.A4
45579.22
45579.36
tlenek kobaltu (II,III) (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
tlenek kobaltu (II,III)
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate
Appearance: Blue
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01074445
Formuła:
Co₃O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074445 Numer CAS: 1308-06-1 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |