Silver behenate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45494.06
45494.14
45494.06EA
850
PLN
45494.06
45494.14
Silver behenate
Silver behenate
CAS No.: 2489-05-6
Molecular Formula: C22H43O2Ag
Formula Weight: 447.44
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00059001
Formuła:
C₂₂H₄₄O₂ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059001 Numer CAS: 2489-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-641-4 |