Metyloceluloza, 15 cPs
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45490.A4
45490.22
45490.36
45490.A4EA
5780
PLN
45490.A4
45490.22
45490.36
Metyloceluloza, 15 cPs
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081763
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081763 Numer CAS: 9004-67-5 Klasyfikacja Merck : 14,6040 |