Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45453.MD
45453.03
45453.MDEA
448
PLN
45453.MD
45453.03
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
CAS No.: 34409-44-4
Molecular Formula: C28H46Cl2P2Pd
Formula Weight: 621.95
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD09953450
Formuła:
C₂₈H₄₆Cl₂P₂Pd Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09953450 Numer CAS: 34409-44-4 |