Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45082.03
45082.14
45082.06
45082.03EA
949
PLN
45082.03
45082.14
45082.06
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
CAS No.: 134620-00-1
Molecular Formula: C2H14N4O6Pd
Formula Weight: 296.58
Physical Form: Crystalline
Density: 2.04
Appearance: Colourless to light yellow
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD09953449
Formuła:
C₂H₁₄N₄O₆Pd Gęstość: 2,04 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09953449 Numer CAS: 134620-00-1 Numer WE (dawny EINECS): 425-270-0 ADR: 9,III |