Drukuj
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DIchloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II)
44977.06 44977.03
44977.06EA 3390 PLN
44977.06 44977.03
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II)
CAS No.: 205319-06-8 Molecular Formula: C36H28Cl2OP2Pd Formula Weight: 715.88 MDL No.: MFCD09953446
Formuła: C₃₆H₂₈Cl₂OP₂Pd
MW: 715.887 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09953446
Numer CAS: 205319-06-8