[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Butylenebis(diphenylphosphine)palladium dichloride, Dichloro[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II)
44971.03
44971.06
44971.03EA
1090
PLN
44971.03
44971.06
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 29964-62-3
Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd
Formula Weight: 603.80
Physical Form: Lump
MDL No.: MFCD02093437
Formuła:
C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd MW: 603.80 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093437 Numer CAS: 29964-62-3 |