Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44966.06
44966.03
44966.06EA
13570
PLN
44966.06
44966.03
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12246-51-4
Molecular Formula: C32H56Cl2Ir2
Formula Weight: 896.00
MDL No.: MFCD00213465
Formuła:
C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00213465 Numer CAS: 12246-51-4 |