skrobia rozpuszczalna modified (insolubles 0.01% max)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36673.22
36673.36
36673.22EA
476
PLN
36673.22
36673.36
skrobia rozpuszczalna modified (insolubles 0.01% max)
skrobia rozpuszczalna
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Solubility: Instantly soluble in water
MDL No.: MFCD00082026
Formuła:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082026 Numer CAS: 9005-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4 Klasyfikacja Merck : 13,08878 |