Niobium(V) oxalate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44819.14
44819.22
44819.36
44819.14EA
520
PLN
44819.14
44819.22
44819.36
Niobium(V) oxalate hydrate
Niobium(V) oxalate hydrate
CAS No.: 21348-59-4
Molecular Formula: C10H5NbO20.xH2O
Formula Weight: 538.04(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050743
Formuła:
C₁₀H₅NbO₂₀·xH₂O MW: 538.04 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050743 Numer CAS: 21348-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 244-341-5 |