5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44815.02
44815.04
44815.09
44815.02EA
1180
PLN
44815.02
44815.04
44815.09
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Purity: 98+%
CAS No.: 40615-39-2
Molecular Formula: C31H32N2O7
Formula Weight: 544.60
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00010113
Formuła:
C₃₁H₃₂N₂O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010113 Numer CAS: 40615-39-2 Numer WE (dawny EINECS): 255-003-1 |